Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 110 y 121
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Epredia™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Marca: Epredia™ 123
Detalles adicionales : Peso : 0.18144kg
Descripción
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
El juego completo de tinción manual 110 incluye:
- Recipiente de tinción 112: Acero inoxidable con dimensiones internas de 110 x 85 x 75 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
- Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
- Cubierta de tarro de tinción 111: Acero inoxidable
El juego completo de tinción manual 121 incluye:
- Recipiente de tinción 122: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 110 x 92 x 67 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
- Cubierta de tarro de tinción 123: Acero inoxidable
Especificaciones
Solo cubierta de recipiente de tinción, juego 121 |