Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 110 y 121
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Epredia™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Marca:  Epredia™ 112
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12607706
  • 81.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
El juego completo de tinción manual 110 incluye:
  • Recipiente de tinción 112: Acero inoxidable con dimensiones internas de 110 x 85 x 75 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 111: Acero inoxidable
El juego completo de tinción manual 121 incluye:
  • Recipiente de tinción 122: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 110 x 92 x 67 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 123: Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
350 mL
75 mm
4,3 in
3,35 in
Recipiente de tinción solo para juego 110
2,95 in
Acero inoxidable
110 mm
85 mm