Learn More
Edmund Buhler Agitador compacto KS 15 B
Estos agitadores sólidos y rentables para cargas medias son adecuados para un funcionamiento continuo y embudos de separación en el análisis de alimentos o medioambiental.
Marca: Edmund Buhler 6173 000
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Agitador horizontal KS 15 B para tareas generales de agitación para uso diario
- Capacidad de carga: 15 kg sobre una plataforma de agitación de 400 x 300 mm
- Incluye dispositivo básico sin placa de agitación ni sistema de gradillas
Capacidad de carga:
- Matraces Erlenmeyer de 100 ml: 20 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 250 ml: 12 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 500 ml: 6 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 1000 ml: 4 unidades
- Embudos de separación de 250 ml: 1 unidades
Especificaciones
De vaivén (horizontal) | |
De 30 a 420 rpm | |
De 5 °C a 50 °C | |
490 x 510 x 150 mm | |
18 kg | |
∼ 85% |
15 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
400 x 300 mm | |
17 mm | |
Dial | |
De 0 a 120 min / funcionamiento continuo |