Learn More
Buerkle™ Conjunto de llaves de paso Compact y bidón Compact
61.46 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
61.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
61.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Descripción
- PP, transparente
- Cierre a prueba de manipulaciones
- Contenedor esterilizable en autoclave (sin válvula)
- Graduación de litros moldeada
- Accesorio de soporte para recipiente de aluminio
Bidón con llave, compacto, ahorro de espacio, polipropileno
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
Tipo de producto | Juego, bidón y llave |
Color del tapón | Azul |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | A prueba de manipulación |
Fondo (métrico) | 335 mm |
Descripción | Bidón para ahorrar espacio con llave |
Capacidad (métrico) | 10 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 125 x 335 mm |
Material | Polipropileno |