Learn More
Mecmesin™ Dinamómetro compacto
El dinamómetro compacto (CFG+) es el dinamómetro digital de bajo costo y nivel básico.
en la oferta
Especificaciones
Altura (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 76 mm
Peso (métrico) 250 g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11938019
Ver documentos Detalles de la promoción
Mecmesin™
860022
200 N
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
11974068
Ver documentos Detalles de la promoción
Mecmesin™
860023
500 N
en la oferta
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • El dinamómetro digital CFG+ representa una alternativa muy asequible a los dinamómetros mecánicos y ofrece una precisión de ± 0,5 % de escala completa.
  • Una pantalla LCD sencilla y clara muestra las lecturas en las unidades de medida más comunes (N, kN, mN, gf, kgf, lbf y ozf).
  • Los valores se muestran en continuo cambio ‘en directo’ o congelados en la pantalla para capturar la lectura de pico.
  • Fabricado en una carcasa de plástico ABS ligera, el CFG+ tiene un teclado sencillo y viene equipado con salidas RS232  para facilitar la transmisión de datos.
  • Su uso primario es como un dispositivo de mano pero su diseño hace que se pueda conectar a soportes de prueba manuales para un mayor control.
  • Todos los modelos incluyen de serie una función de advertencia de sobrecarga para reducir el riesgo de daños accidentales en el instrumento por parte de un operador.
Especificaciones
Especificaciones
133 mm
76 mm
250 g