Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Se ofrecen en varios colores y tamaños para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: para pruebas, médicos o departamentos.
9.41€ - 27.50€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Extraíble |
---|---|
Formato | Rollo |
Tipo de producto | Cinta de marcado multiuso codificada por colores |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11755753
|
Shamrock™
ST-10-7 |
Rosa | 12 m x 25 mm |
13.20€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11705763
|
Shamrock™
ST-120-5 |
Naranja | 55 m x 13 mm |
20.96€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11751606
|
Shamrock™
ST-20-1 |
Blanco | 12 m x 25 mm |
21.55€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11899080
|
Shamrock™
ST-340-20 |
Magenta | 55 m x 19 mm |
27.50€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13518510
|
Shamrock™
ST-34-25 |
Verde oscuro | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13525930
|
Shamrock™
ST-34-29 |
Verde, Fluorescente | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13568500
|
Shamrock™
ST-34-21 |
Rojo oscuro | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13535930
|
Shamrock™
ST-34-27 |
Rojo, Fluorescente | 12,7 m x 19 mm |
9.41€
12 metros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13508510
|
Shamrock™
ST-34-24 |
Azul oscuro | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13598500
|
Shamrock™
ST-34-17 |
Cartujo | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13588500
|
Shamrock™
ST-34-18 |
Dorado | 12,7 m x 19 mm |
10.40€
12 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Extraíble | |
Rollo | |
Cinta de marcado multiuso codificada por colores | |
1 unidad |