Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso de 3 pulgada con codificador cromático
Se ofrece en varios colores para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso de 3 pulg. con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
20.35€ - 55.95€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Extraíble |
---|---|
Tipo de producto | Cinta de marcado multiuso codificada por colores |
Longitud (métrico) | 55 m |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11879080
|
Shamrock™
ST-120-26 |
Negro | 55 m x 13 mm |
20.35€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11731636
|
Shamrock™
ST-200-6 |
Azul | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11827203
|
Shamrock™
ST-340-17 |
Cartujo | 55 m x 19 mm |
27.50€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710095
|
Shamrock™
ST-100-23 |
Marrón | 55 m x 25 mm |
35.45€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11770085
|
Shamrock™
ST-120-23 |
Marrón | 55 m x 13 mm |
20.35€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11852592
|
Shamrock™
ST-100-10 |
cobre | 55 m x 25 mm |
35.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11700095
|
Shamrock™
ST-340-23 |
Marrón oscuro | 55 m x 19 mm |
27.50€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11771616
|
Shamrock™
ST-110-29 |
Verde, Fluorescente | 55 m x 38 mm |
48.15€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11772255
|
Shamrock™
ST-200-27 |
Rojo, Fluorescente | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11790085
|
Shamrock™
ST-340-14 |
Gris | 55 m x 19 mm |
27.49€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11831573
|
Shamrock™
ST-200-13 |
Lavanda | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11701636
|
Shamrock™
ST-200-3 |
Verde | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11730454
|
Shamrock™
ST-100-5 |
Naranja | 55 m x 25 mm |
35.41€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11720085
|
Shamrock™
ST-120-14 |
Gris | 55 m x 13 mm |
20.35€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11897193
|
Shamrock™
ST-340-13 |
Lavanda | 55 m x 19 mm |
27.50€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11721636
|
Shamrock™
ST-200-5 |
Naranja | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11740414
|
Shamrock™
ST-120-7 |
Rosa | 55 m x 13 mm |
20.35€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11750454
|
Shamrock™
ST-100-7 |
Rosa | 55 m x 25 mm |
35.45€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11781616
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Rojo | 55 m x 38 mm |
20.88€
12 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16377205
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Rojo | 55 m x 38 mm |
48.15€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11795753
|
Shamrock™
ST-120-4 |
Rojo | 55 m x 24 mm |
20.35€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11711636
|
Shamrock™
ST-200-4 |
Rojo | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710085
|
Shamrock™
ST-120-12 |
Color morado | 55 m x 13 mm |
20.35€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11857153
|
Shamrock™
ST-100-12 |
Color morado | 55 m x 25 mm |
35.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11862592
|
Shamrock™
ST-200-11 |
Rosa | 55 m x 50 mm |
55.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11770434
|
Shamrock™
ST-100-1 |
Blanco | 55 m x 25 mm |
35.45€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11751616
|
Shamrock™
ST-110-1 |
Blanco | 55 m x 38 mm |
48.15€
55 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11791626
|
Shamrock™
ST-200-2 |
Amarillo | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11781626
|
Shamrock™
ST-200-1 |
Blanco | 55 m x 50 mm |
55.95€
55 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Resistant to water, oil and acid
- Temperature range of -20 to +121°C
- For autoclave, freezer, refrigerator and oven
- Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Especificaciones
Extraíble | |
Cinta de marcado multiuso codificada por colores | |
55 m |