Learn More
Shamrock™ Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Se ofrecen en varios colores y tamaños para adaptarse a sus necesidades. La cinta de marcado multiuso con codificación cromática Shamrock™ ofrece varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
7.15€ - 148.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo Extraíble
Tipo de producto Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Ver más especificaciones
Productos 25
Código de producto Marca Color Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
11731596
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-6
Azul 12,7 m x 38 mm
17.02€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12320190
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-10-RNBW
Varios 12,7 m x 25 mm
137.00€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12310190
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-12-RNBW
Varios 12,7 m x 12,7 mm
148.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11701616
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-20-6
Azul 12,7 m x 50 mm
19.59€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11700085
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-10-23
Marrón 12,7 m x 25 mm
12.00€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11867193
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-12-17
Cartujo 12,7 m x 12,7 mm
7.15€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11879070
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-10
cobre 55 m x 19 mm
10.40€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11827193
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-12-10
cobre 12,7 m x 12,7 mm
7.90€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11740075
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-12-23
Marrón oscuro 12,7 m x 12,7 mm
7.15€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11770075
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-23
Marrón oscuro 55 m x 19 mm
9.45€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11701596
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-25
Verde 12,7 m x 38 mm
17.05€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11790075
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-10-14
Gris 12,7 m x 25 mm
12.00€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11771606
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-20-3
Verde 12,7 m x 50 mm
20.23€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11721596
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-5
Naranja 12,7 m x 38 mm
17.05€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11791606
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-20-5
Naranja 12,7 m x 50 mm
20.23€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11887203
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-13
Lavanda 55 m x 19 mm
9.41€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11897203
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-15
Verde lima 55 m x 19 mm
10.40€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11711616
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-20-7
Rosa 12,7 m x 50 mm
20.23€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11711596
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-4
Rojo 12,7 m x 38 mm
17.05€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11877203
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-11
Rosa 55 m x 19 mm
9.45€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11721606
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-12
Color morado 12,7 m x 38 mm
17.05€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11869070
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-34-8
Canela 55 m x 19 mm
10.40€
12 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11791586
Ver documentos Detalles de la promoción
Shamrock™
ST-11-2
Amarillo 12,7 m x 38 mm
17.05€
12 metros
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Add to basket
11761606
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Shamrock™
ST-20-2
Amarillo 12,7 m x 50 mm
20.23€
12 metros
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Add to basket
11781586
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Shamrock™
ST-11-1
Blanco 12,7 m x 38 mm
17.02€
12 metros
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Specifications
Specifications
Extraíble
Cinta de marcado multiuso codificada por colores
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates