Learn More
Solución tampón, pH 10,00, azul, Reagecon™
Certificado por un método acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 10, de color azul se prueba a 20 °C con una precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente formulado para garantizar su estabilidad, está codificado por colores y tiene un formato de frasco de cuello doble.
Marca: Reagecon 11005CTT
Detalles adicionales : Peso : 0.52020kg
Descripción
Codificado por colores y emvasado para mayor comodidad
- De color amarillo para facilitar la identificación del valor de pH
- Se suministra en un frasco de cuello doble con una cámara de calibración integrada
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
0°C | |
Azul | |
Líquido | |
Tampón de pH coloreado | |
Frasco de cuello doble con cámara de calibración integrada | |
Fully miscible in water |
100°C | |
10 | |
500 ml | |
Característica | |
Yes |
Seguridad y manipulación
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Boric Acid, DisodiumSalt