Learn More
Gibco™ Collagen I, Coated Plate, 24 well
Colágeno I, placa recubierta, 24 pocillos
Marca: Gibco™ A1142802
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
El colágeno I, cola de rata, es el cultivo celular fundamental de las preparaciones básicas de recubrimiento y de gel para el cultivo de células de unión en crecimiento. El colágeno I Gibco™, cola de rata, está ahora disponible en placas de cultivo de tejidos recubiertas previamente para ahorrar tiempo en el laboratorio. Diseñadas para satisfacer diversas aplicaciones, nuestras placas recubiertas de colágeno I de alta calidad y uniformes se suministran en 3 formatos: placas de 96 pocillos, de 24 pocillos y de 6 pocillos .Fáciles de usar, fáciles de almacenar
Las placas y tapas recubiertas de Colágeno I se suministran en paquetes de 5, en bolsas de aluminio selladas al vacío con un desecante que permite almacenarlas a temperatura ambiente durante una vida útil máxima de 2 años. El colágeno I, cola de rata, se utiliza para cubrir las placas tratadas para el cultivo de tejidos. Este es el mismo material de colágeno que vendemos en forma líquida. Las placas están listas para su uso sin necesidad de preparación adicional; simplemente siembre sus células.
Calidad probada para ayudar a garantizar la uniformidad
Para lograr la máxima eficacia y uniformidad, las placas recubiertas de colágeno I Gibco™ están diseñadas para satisfacer tales expectativas. Comenzamos con colágeno de cola de rata de alta calidad, el mismo material disponible en forma líquida y seguimos con un proceso de fabricación aséptico y rigurosamente controlado que produce un recubrimiento muy uniforme en la superficie de las placas tratadas para cultivo tisular. Probamos cada lote para garantizar que cumplimos estos estándares.
Disponibles en diferentes formatos para una amplia gama de aplicaciones
Las proteínas de matriz extracelular (ECM) desempeñan un papel importante en la regulación de los procesos celulares fundamentales y se utilizan ampliamente como recubrimiento o matriz para sistemas de cultivo de tejidos para permitir el desarrollo de modelos que imitan fielmente las condiciones in vivo. Las placas recubiertas de colágeno I Gibco™ pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, incluido el cultivo de hepatocitos frescos o congelados (de ratas y humanos), así como para células primarias neuronales, epiteliales y musculares. También son ideales para cultivar células epiteliales de córnea humanas (HCEC) en medios definidos.
Especificaciones
5 placas se sellan en una bolsa de aluminio con un desecante para una vida útil óptima. Almacenar a temperatura ambiente. | |
Gibco™ | |
24 | |
Calidad para cultivo celular |
5/paq. | |
Placa de cultivo | |
Tratada para cultivo celular | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.