Learn More
Hanna Instruments™ COD Test Tubes
184.00€ - 198.00€
Especificaciones
Descripción | Tubo de ensayo para COD |
---|---|
Volumen (métrico) | De 0 a 15000 mg/l |
Para utilizar con (aplicación) | Para plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de fabricación de alimentos |
Cantidad | 25/Paq. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11758763
|
Hanna Instruments™
HI93754B25 |
Exactitud: 4% |
184.00€
87.50 ml |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11768763
|
Hanna Instruments™
HI93754C25 |
Exactitud: 3% |
198.00€
125 ml |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Tubo de ensayo para COD | |
De 0 a 15000 mg/l | |
Para plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de fabricación de alimentos | |
25/Paq. |