Learn More
Lovibond™ Solución estándar de DQO
Solución estándar de DQO 100 mg/l 30 ml
Marca:  Lovibond™ 2420803
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 15382055
  • 34.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Solución estándar de DQO 100 mg/l 30 ml
Las soluciones estándar son soluciones con una concentración definida y se proporcionan para comprobar los métodos y dispositivos de funcionamiento de los tests de cubetas, así como el estado del instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
100 mg/l
DQO
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • STANDARD SOLUTION COD 100 MG/L
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid