Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Multi-Curvette
The COBAS MIRA™ Multi-Curvette is a 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple curvette segement for the Cobas Mira™ analyzer.
413.00€ - 450.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10767524
|
KARTELL
0150100 |
1 Segment |
450.00€
paquete de 450 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10551393
|
KARTELL
0150000 |
15 Segments |
413.00€
paquete de 450 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- 12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira™; analyzer.
- A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility.
- Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.
Especificaciones
Multi-Curvette |