Learn More
Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15692430
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
10026-22-9
CoH12N2O12
291.03
MFCD00149647
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
24821
CHEBI:86214
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10026-22-9
CoH12N2O12
291.03
MFCD00149647
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
24821
CHEBI:86214
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
ACS Reagent,≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Co(NO3)2 · 6H2O
Número UN 1477
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS