Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120333
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Nombre del producto químico o material Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate
Punto de fusión 86°C
Color Red
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CoCl2 · 6H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93g/mol
Grado Reagent
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Presión de vapor 40mmHg (0°C)
Densidad 1.9g/cu.cm