Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate |
Punto de fusión | 298°C |
Cantidad | 50 g |
Fórmula lineal | (CH3COO)2Co · 4H2O |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 3731397 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.08g/mol |
Grado | Reagent |
Envase | Poly Bottle |
Aspecto | Crystals |