Learn More
Estándar ICP de cobalto, Fluka™
Material de referencia certificado, 10 000 mg/l de Co en HNO3 al 5 %
Marca: Honeywell Fluka E1141-100ML
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.10000kg
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Cobalt ICP Standard | |
100 mL | |
<2 |
Frasco de plástico | |
ICP | |
ICP-OES and ICP-MS |