Learn More
Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle
Delivers the benefits of the CMU Electromantle, but for very large 60°C funnels, as well as pear-shaped and round bottom flasks. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle accommodates funnels through bottom opening in the Electromantle base achieved through a “V-shaped” design for the heating mantle.
2945.00€ - 3025.00€
Especificaciones
Controlador | Incluido |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 485 x 485 x 300 mm |
Tensión | 230 V |
Puertos | 3 circuitos separados |
Temperatura (métrico) | 450 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12765965
|
Electrothermal™
36013-16 |
10 l | 2000 W |
3025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13437629
|
Electrothermal™
36013-18 |
12 l | 2000 W |
2990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12980161
|
Electrothermal™
36013-22 |
22 l | 3000 W |
2945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ofrece los beneficios del electromanto CMU, pero para embudos muy grandes de 60 °C, así como matraces de fondo redondo y en forma de pera.La manta controlada de gran volumen de la serie CMUV Electrothermal™ se adapta a embudos a través de la abertura inferior en la base del electromanto, gracias a un diseño en “forma de V” para la manta térmica.
- Built-in controls and heating is provided by a built-in solid state Simmerstat energy regulator.
- Bottom opening accommodates 60° funnels of various diameters
- Also accepts large capacity round bottom and pear-shaped flasks
- Large capacity between 10 litres to 22 litres
- Complete control of heating is provided by 3 separate electrical circuits that enable independent top, middle and bottom heating of flasks, each controlled with its own dial switch
- Coiled heating element, suspended within a thermal insulating cartridge, provides maximum heat transfer and support
- Replaceable insulated heater cartridge
- Maximum element temperature 450°C
- Built-in energy regulator
- Indicator lamps for power and heater operation
- Easy to clean powder coated aluminum outer casing
- “Cool-to-touch” outer casing
- Non-skid feet and 3 brackets for support rod brackets
- Support rods not included
Especificaciones
Incluido | |
230 V | |
450 °C |
485 x 485 x 300 mm | |
3 circuitos separados | |
50/60 Hz |