Learn More
Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle
Double-fused and grounded for safety. Electrothermal™ CMU Series Uncontrolled Mantle requires a controller such as MC5 or MC242.
318.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Material | Aluminio recubierto de polvo |
Temperatura (métrico) | 450 °C |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12745965
|
Electrothermal™
36003-26 |
3000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 500 W | 2,75kg |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11592704
|
Electrothermal™
36103-05 |
250 ml | 175 x 175 x 150 mm | 200 W | 0,75 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11542714
|
Electrothermal™
36003-30 |
5000 ml | 320 x 320 x 220 mm | 800 W | 2,75kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Valuable for fume hood or remote working
- Must be used with a controller; recommended controllers are MC5 and MC242
- Round bottom flask capacities of between 50mL to 5000mL
- “Cool-to-touch” outer casing
- Element temperatures up to 450°C
- Indicator lamps for power and heater operation
- Replaceable insulated heater cartridge
- Rugged, easy to clean powder coated aluminum casing
- Non-skid feet and support rod bracket (Support rods not included)
- Flexible coiled heating elements absorb shock, minimising the risk of flask breakage
- Heating element is attached to a rigid thermal insulating cartridge to ensure maximum heat transfer and support
- Safety features include a grounded earth stainless steel screen covering the heating element and double fuses
Especificaciones
230 V | |
Aluminio recubierto de polvo | |
450 °C | |
50/60 Hz |