Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer para sistemas cerrados
sin valor
123.37€ - 757.20€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones GMP |
Estilo de cuello | Boca ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15272369
|
Corning™
431512 |
2000 mL | 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho | Plano |
708.30€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11911941
|
Corning™
431514 |
3000 mL | 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho | Plano |
328.21€
cada uno |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15534459
|
Corning™
431520 |
3000 mL | Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC | Plano |
678.83€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15202379
|
Corning™
431518 |
2000 mL | Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC | Plano |
637.57€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15584449
|
Corning™
431510 |
1 L | 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho | Plano |
696.85€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15469063
|
Corning™
431516 |
1 L | Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC | Plano |
635.45€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15403110
|
Corning™
11501 |
5 L | Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho | Liso; sin deflectores |
735.74€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15413110
|
Corning™
11502 |
5 L | Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho | Deflector |
757.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11921941
|
Corning™
431516 |
1 L | Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC | Plano |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Estériles y se suministran con doble embolsado individual y premotandas
Características:
- Premontadas
- Esterilización mediante radiación gamma
- Embolsado doble para aplicaciones GMP
- Recipientes sin componentes de origen animal
- Accesorios conformes con BSE/TSE
- SAL 10-6 de esterilización
- Amplia gama de ofertas de productos
- Soluciones personalizables
- Disponibles en tamaños de matraz de 1 l, 2 l y 3 l
- Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto termina en un filtro de 0.2 μm y el otro puerto es de tubos C-Flex y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida de policarbonato
- Los Diptube llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos
Especificaciones
Naranja | |
Policarbonato | |
Boca ancha | |
Ancha |
Polipropileno | |
Para aplicaciones GMP | |
Sí | |
Estéril |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.