Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Las etiquetas Close-it tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan recipientes herméticamente con una barrera de vapor. Los cierres de control Buerkle™ Close-It™ se adhieren con firmeza a la mayoría de superficies de recipiente, incluso a aquellas con revestimiento de polvo fino o aquellas que están ligeramente húmedas o incluso congeladas a las que las etiquetas o cinta adhesiva convencionales no se adherirán.
Marca: Buerkle™ 5303-0014
72.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.76800kg
Descripción
Las etiquetas Close-it tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan recipientes herméticamente con una barrera de vapor. El sello Close-It se adhiere con firmeza a la mayoría de superficies de recipiente, incluso a aquellas con revestimiento de polvo fino o aquellas que están ligeramente húmedas o incluso congeladas a las que las etiquetas o cinta adhesiva convencionales no se adherirán.- Close-it: tamaño estándar de 95 x 95 mm
- Se suministra en prácticos rollos, 500 etiquetas por rollo
- Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda desprender de forma limpia e individual del rollo
Especificaciones
Amarillo | |
Sello de control | |
95 mm |
Aluminio, Papel | |
95 x 95 mm | |
95mm |