Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca: Thermo Scientific™ 94420313
96.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro para todas las muestras con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta y solo hasta el momento en que la suelte.——
Características principales:
- Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
- Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
- Las puntas ClipTip se fijan con firmeza en las pipetas F1-ClipTip y E1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
- Las puntas de pipeta filtradas ClipTip son ideales para ensayos sensibles, como PCR, y con muestras críticas para evitar contaminaciones cruzadas
Retención baja
- La tecnología de retención baja minimiza la retención de líquidos, lo que permite una máxima recuperación de muestras. Disponible en 20-1250 puntas ClipTip en formato de 96.
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
- El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
- Volúmenes en formato de 96: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
- Volúmenes en formato de 384: 12,5, 30 y 125 µl
- Puntas de longitud ampliada disponibles para volúmenes de 12,5 y 300 µl que permiten un mejor alcance con consumibles de instrumental de laboratorio específicos
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip y E1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Servicio Técnico
Período de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en la página web asociada a esta declaración.
Especificaciones
ClipTip 200, con filtro, estéril, rack | |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
5,6 cm | |
Baja retención | |
Amarillo | |
ClipTip&trade |
200 μL | |
Estéril | |
2,2 in | |
Racl | |
10 x 96 puntas/rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Estéril y listo para PCR |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.