Learn More
Bryson Packaging™ Película adherente
Adecuados para el sellado de recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos, tubos y otros. Los rollos de película adherente Bryson Packaging™ se suministran en cajas con un borde de corte.
65.69€ - 82.31€
Especificaciones
Aplicaciones | Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación |
---|---|
Tipo de producto | Película |
Material | Policloruro de vinilo |
Grosor | 50um |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12338039
|
Bryson Packaging™
SEL-360-010K |
300mm |
65.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12348039
|
Bryson Packaging™
SEL-360-020H |
450mm |
82.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado a partir de una película de PVC extruida de 50 μm de espesor
- Apto para su uso en ultracongelación
- Elástico en dos direcciones
- Resistente a los estafilococos
- Destrucción por calor a 125 °C
Especificaciones
Adecuado para el sellado de los recipientes de laboratorio, como matraces, vasos de precipitados, frascos y tubos, y para su uso en ultracongelación | |
Película | |
Policloruro de vinilo | |
50um |