Learn More
Cole-Parmer™ Indicador de lluvia transparente
Mida la precipitación acumulada con estos pluviómetros cilíndricos de buterato transparente. Nivel de lluvia fácil de leer en unidades inglesas o métricas.
Marca: Cole-Parmer™ 03319-10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Pluviómetro cilíndrico
- Fácil lectura
- Unidades métricas o inglesas.
- Mide la caída de lluvia de hasta 25,20 cm (9,92 in).
- Incluye soporte de montaje de buterato, tornillos y hoja de registro de datos.
- La hoja de registro guarda datos de caída de lluvia durante un máximo de uno año.
Especificaciones
±0,2 mm | |
14 in | |
Medición del agua de lluvia. |
Buterato | |
4 in | |
Soporte de montaje de buterato, tornillos y hoja de registro de datos. |