Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
Catalog Number p-8002044
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
12/caja
24/caja
48/Cs.
Frascos de uso general. Los frascos redondos transparentes tipo Boston Fisherbrand™ con tapón fenólico negro de PolyCone son ideales cuando la integridad del contenido es importante.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Capacidad 30 ml (1 oz)
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 79 mm
Altura (métrico) 31mm
Dispensación a través del tapón Yes
Tipo de producto Boston Round Bottle
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material Vidrio
Longitud (métrico) 95 mm
Cantidad 48/Cs.
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 20-400
Closure Included
Boca Estrecha
Forma Boston Round