Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1
Proporciona una excelente claridad y precisión dimensional de vial a vial debido al diseño tubular.Los viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro de tipo 1.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
- El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
- Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón con revestimiento de EPE de urea para liofilización
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico | |
Tubular | |
Esterilizable en autoclave | |
320/paq. |
18 mm | |
3 ml | |
Rosca | |
Rosca | |
36 mm | |
Vial de diagnóstico |