Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
1083.32 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Desechables:
No
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Disponibles en estilos lavables y desechables
- 100 % poliéster
- Compatible con salas limpias
- Cómodos para un uso extendido
- Sin generación de partículas
Especificaciones
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, hospitales, así como en semiconductores y salas limpias |
Material | Poliéster |
Tamaño | M |
Desechables | No |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad de embalaje | 1 par por bolsa/200 bolsas por caja |
Tipo de producto | Launderable Cleanroom Socks |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |