Learn More
PURUS™ Cuadernos para impresión crítica en salas limpias
Los cuadernos para impresión crítica son idóneos para escribir y registrar datos en entornos de salas limpias.
208.00€ - 392.00€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Material de recubrimiento | Poli |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000) |
Para utilizar con (aplicación) | Para escribir en entornos de salas limpias |
Código de producto | Marca | Tamaño | Con renglones | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Con renglones | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15793609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WR |
A6 | Sí | Blanco | 40/Paq. |
392.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15783609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WG |
A6 | Rejilla | Blanco | 40/Paq. |
392.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15773609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WR |
A5 | Sí | Blanco | 20/caja |
251.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15763609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WG |
A5 | Rejilla | Blanco | 20/caja |
269.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15733609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WG |
A4 | Rejilla | Blanco | 10/Caja |
208.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15743609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WR |
A4 | Sí | Blanco | 10/Caja |
208.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15713609
|
PURUS™
PNBCPA42210 BR |
A4 | Sí | Azul | 10/Caja |
238.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Para escribir en entornos de salas limpias
- Envasadas y procesadas en sala limpia
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
- Tecnología patentada de unión sin rellenos orgánicos
- Reciclable
- Espaciado mediano entre renglones
- Sin amidas ni silicona
Especificaciones
Polietileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Para escribir en entornos de salas limpias | |
80 gsm |
Poli | |
Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000) | |
Cuaderno para salas limpias |