Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de detección de IP Clean-Blot™ (HRP)
Evite la interferencia de fragmentos de anticuerpos IP desnaturalizados en ensayos Western blot de proteínas inmunoprecipitadas con estos conjugados de HRP y AP.
Marca: Thermo Scientific™ 21230
233.09 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Los reactivos de detección de IP Thermo Scientific™ Clean-Blot son conjugados de HRP y AP optimizados para la detección de Western blot tras la inmunoprecipitación de anticuerpos primarios sin interferencias de fragmentos de anticuerpos IP desnaturalizados.
Los reactivos Clean-Blot IP permiten la detección de Western blot sin problemas de proteínas diana tras ensayos de IP (inmunoprecipitación). Funcionan al unirse específicamente a anticuerpos primarios funcionales (IgG completa) sin unirse también a fragmentos de los anticuerpos de IP, que normalmente acompañan a la proteína inmunoprecipitada a través de la electroforesis y la transferencia de membrana. Los reactivos Clean-Blot IP y el kit HRP eliminan la interferencia de detección de los fragmentos de IgG de cadenas pesadas (aprox. 50 kDa) y de cadenas ligeras (25 kDa) utilizados para el ensayo inicial de inmunoprecipitación. Los productos Clean-Blot IP incluyen reactivos de detección con conjugado de fosfatasa alcalina o conjugado de peroxidasa de rábano y el kit de detección de IP Clean-Blot (HRP) completo para el desarrollo de sustratos quimioluminiscentes.Características destacadas:
Universal: se une y detecta la mayoría de las especies, subclases de IgG e isotipos de anticuerpos primarios que se utilizan comúnmente para Western blot
Compatible: eficaz con ensayos de IP realizados con gránulos de proteína A, proteína G o agarosa anti-IgG y cualquier tampón de bloqueo
Rentable: elimina el coste y trabajo adicionales asociados a los anticuerpos de IP inmovilizados covalentemente como medio para superar la interferencia de ensayos Western blot
Flexible: disponible en reactivos de fosfato alcalino (AP) y peroxidasa de rábano (HRP) para la detección con sustratos quimioluminiscentes, fluorescentes o colorimétricos
Fácil de usar: sin necesidad de cambiar el protocolo de Western blot; simplemente sustituya el conjugado de HRP secundario convencional por el reactivo de detección de IP Clean-Blot
Detección sin obstrucciones: resultados de Western blot claros para ensayos de inmunoprecipitación sin una interferencia significativa de bandas de IgG desnaturalizadas
Especificaciones
Reactivo de detección IP Clean-Blot (HRP) | |
Quimioluminiscente, Fluorescencia, Colorimétrico | |
Western Blot | |
2,5 mL | |
Todas las especies |
Reactivo de detección de IP (HRP) | |
Líquido | |
Pierce™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Almacenar a 4 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.