Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI23716
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11794724
  • 119.78€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de hierro fundido de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
± 250 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III