Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
18.50€ - 1075.90€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |
---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11770743
|
Zwiebel™
PBI23100 |
± 50000 mg |
1075.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740593
|
Zwiebel™
PBI2300H |
± 0,5 mg |
18.97€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11768204
|
Zwiebel™
PBI2811M |
± 2 mg |
25.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710723
|
Zwiebel™
PBI23094 |
± 5 mg |
42.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748204
|
Zwiebel™
PBI2811K |
± 1,2 mg |
22.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11720723
|
Zwiebel™
PBI23095 |
± 10 mg |
51.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760723
|
Zwiebel™
PBI23099 |
± 250 mg |
637.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758204
|
Zwiebel™
PBI2811L |
± 1,6 mg |
24.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11700593
|
Zwiebel™
PBI2300C |
± 0,2 mg |
18.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Certificado de contraste COFRAC• Monobloque de 1 a 50g
• Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
• Dotación estándar
• Monobloque de 1 a 20 g
• Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
• Estuches de madera opcionales
• Pesa clase M 1
• Pesa de calibración
Especificaciones
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |