Learn More
Zwiebel™ Class E2 Weight Set with COFRAC Calibration Certificate
Marca: Zwiebel™ PBI5684K
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
1 a 1000 g | |
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |