Learn More
Fisherbrand™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B
Mida y vierta líquidos con precisión con estas probetas. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B Fisherbrand™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente calibrado.
12.30€ - 114.48€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11847501
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 10 ml |
72.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887491
|
Fisherbrand™
|
10 ml | 0,2 ml |
13.62€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11857501
|
Fisherbrand™
|
2000 mL | 20 ml |
114.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11897491
|
Fisherbrand™
|
25 ml | 0,5 ml |
13.09€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807501
|
Fisherbrand™
|
50 mL | 1 mL |
13.94€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11837501
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 5 ml |
43.67€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11877491
|
Fisherbrand™
|
5 ml | 0,1 ml |
12.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Graduados
- Pata hexagonal estable
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
ISO 4788 | |
Probeta de medición graduada | |
Esterilizable en autoclave |
B | |
Vidrio de borosilicato | |
500 °C |