Learn More
Corning™ Matraces aforados de PFA reutilizables de clase A
Esterilización en autoclave a 121 °C
971.97€ - 1597.40€
Especificaciones
Material del cierre | Copolímero de perfluoroalcoxi |
---|---|
Color | Translúcido |
Material | PFA |
Intervalo de temperatura (imperial) | 140 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | 60 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377881
|
Corning™
5650P-10 |
10 ml |
971.97€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11387881
|
Corning™
5650P-25 |
25 ml |
1227.56€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11317891
|
Corning™
5650P-50 |
50 ml |
1238.91€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11397881
|
Corning™
5650P-100 |
100 ml |
1531.88€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11307891
|
Corning™
5650P-250 |
250 ml |
1597.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11327891
|
Corning™
5650P-500 |
500 ml |
1530.78€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tapón de rosca de perfluoroalcoxi
- Los tapones de rosca proporcionan un sellado hermético, lo que reduce la posibilidad de contaminación exterior
- Soportan altas temperaturas y son resistentes a una gran variedad de soluciones acuosas y disolventes orgánicos
- Matraz translúcido
- La dimensión de altura es únicamente para el matraz
Especificaciones
Copolímero de perfluoroalcoxi | |
PFA | |
60 °C | |
No |
Translúcido | |
140 °F | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano |