Learn More
Angelantoni Industrie™ Campana de flujo laminar vertical Gemini Class 100
Campana de flujo laminar vertical ideal para laboratorios que trabajan en microbiología y biología molecular. La campana de flujo laminar vertical Angelantoni Industrie™ Gemini Class 100 cuenta con una bandeja de trabajo y panel trasero de acero inoxidable.
Marca: Angelantoni Industrie™ ST-002190000
Descripción
- Adecuado para una amplia variedad de tareas de fabricación y de laboratorio.
- Microbiología
- Biología molecular
- Control de calidad en las industrias farmacéutica y alimentaria
- Montaje micromecánico
- Amplificación de ADN/ARN y termociclaje
- Panel trasero y bandeja de trabajo de acero inoxidable perforado AISI 304L 2B
- Ventana delantera y paredes laterales de vidrio reforzado
- Iluminación de la superficie de trabajo con una lámpara fluorescente de 15 W
- Estructura de construcción en acero con recubrimiento de polvo de poliéster-epoxi
- Resistente a los desinfectantes industriales más comunes
- Sistema de ventilación por medio de un ventilador con motor n°1 específico para el flujo de aire unidireccional en la cámara de trabajo
- Ventilador de motor de tipo centrífugo
- Motor de accionamiento directo con doble aspiración y factor de protección IP22
- Filtración de aire mediante un filtro HEPA tipo H14 (consulte las normas DIN 24184 y BS 3928) con una eficiencia del 99,999 % para partículas con un tamaño de 0,3 micras con prueba DOP/DOS (según se define en la norma EN1822)
- Control de la ventilación por medio de la regulación electrónica manual de la velocidad de revolución del ventilador del motor
Especificaciones
800 x 750 x 800 mm | |
50 Hz | |
70 kg |
490 mm | |
230 V | |
750 mm |