Learn More
Fisherbrand™ Pinzas de acero inoxidable
Con mordazas revestidas de caucho para una sujeción suave y segura.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Código de producto. 11855111
  • 54.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño de 3 dedos
  • Diámetro de abertura 80 mm
  • Diámetro de la varilla de 10 mm, longitud de 135 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Abrazadera Rexaloy
Mordaza de acero inoxidable/tornillos dobles