Learn More
Masterflex™ Hose Clamp for Peristaltic Pump
Reusable white actal copolymet clamps will not rust of corrode and stay in place once positioned
Marca: Masterflex™ 06832-22
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Copolímero de acetal
- Apto para su uso continuo de temperatura ambiente a 93 °C
- No conductora y estable en una amplia variedad de productos químicos
- Las abrazaderas permanecen en su sitio una vez colocadas
- Coloque la abrazadera y presione las mordazas con los alicates
Especificaciones
Copolímero de acetal | |
Manguera o tubería | |
DI mín. 6,35 mm (0,928 pulgadas), DI máx. 1,072 in | |
Blanco |