Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinza LF150 mm
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06246015
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10068824
  • 119.78€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Para fijar la tapa de brida al recipiente de reacción