Learn More
Cytiva Whatman™ Vacuum Filtration Device Clamp
Descripción
Los dispositivos de filtración en vacío de vidrio Whatman con filtro de frita de vidrio, conexión de tapón de caucho y accesorios de filtro de membrana son resistentes químicamente a la mayoría de las soluciones acuosas, orgánicas, ácidas y cáusticas. Son esterilizables en autoclave y pueden usarse hasta 200 °C.
- GV 025/0/06: Abrazadera de resorte para unidad de filtración en vacío de 60 ml
- GV 100/0/06: Abrazadera de bloqueo con junta tórica de silicona para unidad de filtración en vacío de 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo de filtro de vacío GV 100/0 |
| Volumen de muestra | 500 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de vacío/succión |
| Incluye | Junta tórica de silicona |
| Modelo | GV 100/0/06 |
| Temperatura máx. (imperial) | 392°F |
| Temperatura máx. (métrico) | 200 °C |
| Tipo | Pinzas |