Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods.
Marca: Thermo Scientific™ 34089
246.19 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific CL-XPosure Film is an economically priced clear-blue X-ray film especially for detection and documentation of ECL-based western blots and other chemiluminescent protein or nucleic acid assay methods. CL-XPosure Film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP). Convenient sizes are offered for protein western blotting, standard film cassettes, and film developing equipment. This autoradiography film also works well for chemiluminescent or isotopic DNA and RNA methods, including Southern and northern blotting and gel-shift assays (EMSA). The quality and price of this film make it the ideal choice for life science research applications.
La película CL-XPosure es una película fotográfica excelente para su uso con sustratos de quimioluminiscencia mejorada (ECL) para peroxidasa de rábano (HRP) o fosfatasa alcalina (AP). Se ofrecen prácticos tamaños para los procesos de Western blot de proteínas occidentales, casetes de película estándar y equipo de desarrollo de películas. La película de autoradiografía también funciona bien para métodos de ADN y ARN quimioluminiscentes o isotópicos, incluyendo ensayos de transferencia de geles y transferencias de Southern y Northern (EMSA). La calidad y el precio de esta película la convierten en una elección inteligente para las aplicaciones de investigación en ciencias biológicas.
Características destacadas:
Alto rendimiento: tan sensible como otras películas de autorradiografía disponibles en el mercado.
Asequible: cuesta hasta un 75 % menos que otras marcas de películas de rayos X de calidad comparable.
Conveniente: disponible en cinco tamaños de hoja en paquetes que contienen 50 o 100 hojas no intercaladas
Complemento perfecto: validado para su uso con los sustratos quimioluminiscentes Thermo Scientific SuperSignal y el sustrato quimioluminiscente Thermo Scientific Pierce ECL.
Información para pedidos:
Disponible en folios de 5 × 7 pulg., 7 × 9,5 pulg. 9,5 × 11 pulg., o 14 × 17 pulg.
Especificaciones
7 in x 9,5 in | |
CL-Xposure™ | |
9,5 in | |
100 láminas |
Película de rayos X | |
Película CL-XPosure, 7 x 9,5 pulg. (18 x 24 cm) | |
7 in | |
Almacenar a temperatura ambiente. |