Learn More
Citric Acid, Powder, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391483
148.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
Envase:
Frasco de polietileno
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12
Grado USP
Cantidad 500g
Envase Frasco de polietileno
Forma física Polvo
Gravedad específica 1 l = 1,44kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: citric acid