Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813416
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid, monosodium salt
Punto de fusión 209.0°C to 215.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Análisis