Learn More
Ácido cítrico, anhidro p. a., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510120
44.22 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
31.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid
Punto de fusión de 153,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:750 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación de 100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0,5% máx.
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.