Learn More
Ácido cítrico, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10177800
40.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid
Punto de fusión 153,0 °C
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación 100 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.