Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido cis-estilbenoborónico, 99 %
Catalog Number p-7047659
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
264144-59-4
C20H23BO2
306.21
MFCD03788734,MFCD03788734
HGZKORGQZNCVQC-UHFFFAOYSA-N
2-1,2-diphenylethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
53399103
2-(1,2-difeniletenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
264144-59-4
C20H23BO2
306.21
MFCD03788734,MFCD03788734
HGZKORGQZNCVQC-UHFFFAOYSA-N
2-1,2-diphenylethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
53399103
2-(1,2-difeniletenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material cis-Stilbeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 9269561
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.22
Porcentaje de pureza 99%