Learn More
Ácido cis-2-(tert-butoxicarbonilamino)-1-ciclopentanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid |
Punto de fusión | 90.0°C to 94.0°C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.28 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Polvo cristalino fino |