Learn More
Cinamaldehído, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
CAS | 104-55-2 |
Color | Amarillo |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Número MDL | 7000 |
Forma física | Líquido viscoso |