Learn More
Thermo Scientific™ Agitador Cimarec™ Mobil Direct, 150 l, 230 V Euro, con controlador integrado
Realice aplicaciones de gran volumen con la excepcional potencia de agitación de los agitadores Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Marca: Thermo Scientific™ 50119110
2444.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21909" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Perform high-volume applications with the exceptional stirring power of Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Stirrers. The Mobil 200 and 600 require either the Telemodul 40 M or the Telemodul 80 M control unit.
Características:- La función de parada rápida detiene la transmisión en menos de tres segundos, lo que minimiza los ciclos posteriores y el riesgo de rotura del recipiente
- Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
- Velocidades de agitación de 100 a 1000 rpm
Mobil Direct:
- Agita hasta 150 l
- El par de torsión máximo por eje es de 30 Ncm
- Cuenta con un controlador integrado con ajustes de potencia regulables
- Condiciones de funcionamiento: de -10 °C a +40 °C al 95 % de HR
- Protección de grado IP64; limpieza sencilla con agua corriente
Mobil 200:
- Agita hasta 200 l
- El par de torsión máximo por eje es de 50 Ncm
- Condiciones de funcionamiento: de - 10 °C a + +56 °C al 100 % de HR
- Protección de grado IP65; limpieza sencilla con agua corriente
Mobil 600:
- Agita hasta 600 l
- El par de torsión máximo por eje es de 50 Ncm
- Condiciones de funcionamiento: de - 10 °C a + +56 °C al 100 % de HR
- Protección de grado IP65; limpieza sencilla con agua corriente
Requiere:
Los modelos Mobil 200 y 600 requieren el controlador Telemodul 40M o 80M (se piden por separado). La Mobil Direct incluye un controlador integrado; no requiere un controlador externo.
Recomendada para:
Para uso en planta piloto o integradas con equipo de procesamiento
Especificaciones
De 100 a 1000 rpm | |
600 L | |
80 W | |
CE | |
Mobil 600 sin controlador | |
De - 10 °C a + 40 °C (en funcionamiento) | |
35,2 lb |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in) | |
Mobil 600 sin controlador; capacidad de 600 L | |
IP64, IP32 | |
Agitador | |
16 kg |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.