Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed Stirrer for Cell Culture
Gently stir thermally sensitive cultures including microcarrier cultures, culture broths and cell suspensions with this slow-speed stirrer.
Marca: Thermo Scientific™ 50119113
634.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21909" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.25000kg
Descripción
Stir thermally sensitive cultures including microcarrier cultures, culture broths and cell suspensions with the Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed Stirrer for Cell Culture. This product offers gentle stirring and low heat output to protect sensitive cell cultures within CO2 incubators.
Características:- La carcasa sellada herméticamente resiste los microorganismos, mientras que el controlador externo independiente garantiza que solo el agitador herméticamente sellado esté expuesto al entorno de CO2
- El funcionamiento sin calor protege el cultivo celular sensible a la temperatura y no pone en peligro las condiciones de la cámara de la incubadora
- La carcasa de acero inoxidable es fácil de limpiar y resiste medios agresivos
- Aceleración gradual de bajo cizallamiento al inicio
- El controlador dispone de un ajustes de potencia regulables que reducen el consumo de energía y la generación de calor
- Condiciones de funcionamiento: de – 10 °C a + 56 °C al 100 % de HR
- Protección de clase IP 68
- Agitación suave y uniforme de tan solo 5 rpm
- Los agitadores de posición única tienen la potencia necesaria para remover hasta 20 l
- Los agitadores de cuatro posiciones pueden agitar hasta 5 l por posición
Unidad de control Biomodul 40 B (se vende por separado)
Especificaciones
De 5 a 120 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
7 × 7 × 2,4 in (18 × 18 × 6 cm) | |
6 cm | |
18 cm | |
18 cm | |
Marcado CE | |
Biosystem sin controlador | |
De - 10 °C a 56 °C (en funcionamiento) | |
7,5 lb |
1 | |
20 L | |
4W | |
2,4 in | |
7 in | |
7 in | |
De 0,4 a 4 W | |
Biosystem sin controlador; capacidad de agitación 20 L; 1 posición | |
IP68 | |
Agitador | |
3,4 kg |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.