Learn More
Cromotrope FB, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026364
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3567-69-9
C20H12N2Na2O7S2
502.42
MFCD00003978
OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Acid Red 14; C.I. 14720
44135716
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3567-69-9
C20H12N2Na2O7S2
502.42
MFCD00003978
OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Acid Red 14; C.I. 14720
44135716
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chromotrope FB
Nombre IUPAC disodio;4-oxo-3-[(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-1-sulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.42
Cantidad 10 g